Wichtige Dokumente
B83789
1-Brom-2,3-Dimethylbenzol
99%
Synonym(e):
3-Brom-o-xylol
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2C6H3Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.06
Beilstein:
2077312
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.560 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
Dichte
1.365 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cccc(Br)c1C
InChI
1S/C8H9Br/c1-6-4-3-5-8(9)7(6)2/h3-5H,1-2H3
InChIKey
WLPXNBYWDDYJTN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
176.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
80 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
B83789-1KG | |
B83789-25G | 4061833442739 |
B83789-5G | 4061833359389 |