Merck
B71608
Sigma-Aldrich
2-Brommesitylen
98%
Synonym(e):
2-Brom-1,3,5-trimethyl-benzol
About This Item
Lineare Formel:
1,3,5-(CH3)3C6H2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.09
Beilstein:
1907245
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.552 (lit.)
bp
225 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2 °C (lit.)
Dichte
1.301 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cc(C)c(Br)c(C)c1
InChI
1S/C9H11Br/c1-6-4-7(2)9(10)8(3)5-6/h4-5H,1-3H3
InChIKey
RRTLQRYOJOSPEA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-Bromomesitylene can be used as a reactant for carbon-carbon bond formation and cleavage reactions.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)