Wichtige Dokumente
B73201
1-Brom-2-Naphthol
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
BrC10H6OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.07
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
78-81 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccc2ccccc2c1Br
InChI
1S/C10H7BrO/c11-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)12/h1-6,12H
InChIKey
FQJZPYXGPYJJIH-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Chaoren Shen et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(54), 13369-13378 (2017-06-27)
The palladium-catalyzed chemoselective carbonylation of bromoaryl triflates is reported. The selective C-Br bond versus C-OTf (OTf=triflate) bond functionalization can be remarkably tuned by the combination of the ligand [4,5-bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene (Xantphos) vs. 1,1'-bis(diphenylphosphino)ferrocene (DPPF)] and the solvent (toluene vs. DMSO). The