Wichtige Dokumente
B75808
4-Brom-phenol
99%
Synonym(e):
1-Bromo-4-hydroxybenzene, p-Bromophenol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
bp
235-236 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
61-64 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C6H5BrO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
InChIKey
GZFGOTFRPZRKDS-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ALOX12(239) , ALOX15(246)
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)