Merck
B70202
Sigma-Aldrich
4-Bromoisochinolin
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H6BrN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.05
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
crystals
bp
280-285 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
40-43 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Brc1cncc2ccccc12
InChI
1S/C9H6BrN/c10-9-6-11-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-6H
InChIKey
SCRBSGZBTHKAHU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)