Wichtige Dokumente
B58806
2-Brom-benzotrifluorid
99%
Synonym(e):
2-Brom-α,α,α-trifluortoluol
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H4CF3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.01
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.482 (lit.)
bp
167-168 °C (lit.)
Dichte
1.652 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
FC(F)(F)c1ccccc1Br
InChI
1S/C7H4BrF3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9,10)11/h1-4H
InChIKey
RWXUNIMBRXGNEP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
125.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
52 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?