Wichtige Dokumente
B43205
2,2′-Bis(4,5-dimethylimidazol)
technical grade
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
Cc1nc([nH]c1C)-c2nc(C)c(C)[nH]2
InChI
1S/C10H14N4/c1-5-6(2)12-9(11-5)10-13-7(3)8(4)14-10/h1-4H3,(H,11,12)(H,13,14)
InChIKey
YDDBHCXOIBPIFS-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Contains 4,5-dimethyl-2,2′-biimidazole
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?