674575
MacMillan Imidazolidinon-Organo-Katalysator-Kit I
Rechtliche Hinweise
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
- 569763(5S)-(−)-2,2,3-Trimethyl-5-benzyl-4-imidazolidinone monohydrochloride, 97% 500 mgSDB
- 661902(S)-(+)-2-(tert-Butyl)-3-methyl-4-imidazolidinone trifluoroacetic acid, 96% 500 mgSDB
- 663085(5S)-(−)-2,2,3-Trimethyl-5-benzyl-4-imidazolidinone dichloroacetic acid, 97% 500 mgSDB
- 663107(2S,5S)-(−)-2-tert-Butyl-3-methyl-5-benzyl-4-imidazolidinone, 97% 500 mgSDB
- 668540(2S,5S)-(–)-5-Benzyl-3-methyl-2-(5-methyl-2-furyl)-4-imidazolidinone, 95% 250 mgSDB
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Artikel
In collaboration with Materia, Inc., we are pleased to offer six imidazolidinone OrganoCatalysts™.