90460
Triethylentetramin
≥97.0% (T)
Synonym(e):
TETA, DEH 24, EPH 925
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
~5 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥97.0% (T)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.496 (lit.)
bp
266-267 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
12 °C (lit.)
Dichte
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
NCCNCCNCCN
InChI
1S/C6H18N4/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h9-10H,1-8H2
InChIKey
VILCJCGEZXAXTO-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... TERT(7015)
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
264.2 °F
Flammpunkt (°C)
129 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter