Wichtige Dokumente
ALD00038
3-(Fluorosulfonyl)benzoesäure
95% (HPLC)
Synonym(e):
3-Fluorsulfonyl-benzoesäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95% (HPLC)
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
mp (Schmelzpunkt)
147-153 °C
SMILES String
O=S(C1=CC(C(O)=O)=CC=C1)(F)=O
InChI
1S/C7H5FO4S/c8-13(11,12)6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
InChIKey
VWYMBWGOJRULOV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, Sigma-Aldrich now offers a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.