Wichtige Dokumente
A94654
12-Aminododecanolactam
98%
Synonym(e):
Aza-2-cyclotridecanon, Cyclododecanon-isooxim, Laurinlactam
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H23NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.32
Beilstein:
122031
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
150-153 °C (lit.)
SMILES String
O=C1CCCCCCCCCCCN1
InChI
1S/C12H23NO/c14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-12/h1-11H2,(H,13,14)
InChIKey
JHWNWJKBPDFINM-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
12-Aminododecanolactam ist ein cyclisches Amid, das in verschiedenen organischen Synthesereaktionen Anwendung findet. Es ist ein vielseitiger Baustein, der zur Synthese einer breiten Palette an Verbindungen wie Polyamiden, Peptiden und Aminosäuren genutzt werden kann.
Anwendung
12-Aminododecanolactam kann durch Reaktion mit verschiedenen Brönsted-Basen zur Synthese von Lactam-basierten ionischen Flüssigkeiten mit niedriger Viskosität verwendet werden. Es wird auch zur Synthese von Nylon-12 mittels Ringöffnungspolymerisation eingesetzt.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
383.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
195 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Magdalena Kwiatkowska et al.
Polymers, 12(2) (2020-02-08)
In this work the preparation of polyamide 12 (PA12) based composites reinforced with pristine and surface-modified carbon nanotubes is reported. A qualitative and quantitative evaluation of multi-walled carbon nanotube functionalization with oxygen containing reactive groups achieved by different procedures of