Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
A77407
3-Amino-4-Pyrazol-Carboxylsäure
95%
Alle Fotos(3)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H5N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
127.10
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
135 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Nc1n[nH]cc1C(O)=O
InChI
1S/C4H5N3O2/c5-3-2(4(8)9)1-6-7-3/h1H,(H,8,9)(H3,5,6,7)
InChIKey
KMRVTZLKQPFHFS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
A J Dobson et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 54 ( Pt 2), 253-256 (1998-04-16)
3-Aminopyrazole-4-carboxylic acid, C4H5N3O2, crystallized in the non-centrosymmetric space group P21 in the zwitterionic form. Intermolecular N--H...O hydrogen bonds with N...O distances of 2.768 (2) and 2.747 (2) A link molecules into two sets of chains propagating along [110] and [110].