Wichtige Dokumente
A24109
Acryloylchlorid
≥97%, contains ~400 ppm phenothiazine as stabilizer
Synonym(e):
Acryloylchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
>1 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1.93 psi ( 20 °C)
Assay
≥97%
Form
liquid
Enthält
~400 ppm phenothiazine as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.435 (lit.)
bp
72-76 °C (lit.)
Dichte
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClC(=O)C=C
InChI
1S/C3H3ClO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2
InChIKey
HFBMWMNUJJDEQZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- A monomer to synthesize crosslinked zwitterionic hydrogel coatings for sensing and detection in complex media.
- A reactant to synthesize crosslinked hydrogel film by reacting with a hydrophilic monomer called N,N-(dimethylacrylamide) (DMAA). The prepared hydrogel film is further used in sustained drug delivery.
- A monomer in the preparation of acrylate-based polymers with excellent n-type semiconducting properties, which are important for the development of organic electronic devices.
- The cyclam monomer. The polymer of this modified cyclam monomer can be used in specific transition metal binding.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
30.2 °F
Flammpunkt (°C)
-1 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?