Wichtige Dokumente
909270
Acrylsäureanhydrid
≥90%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
43211915
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Assay
≥90%
Form
liquid
Enthält
500 ppm MEHQ as stabilizer
Farbe
colorless to pale yellow
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O(C(=O)C=C)C(=O)C=C
InChI
1S/C6H6O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h3-4H,1-2H2
InChIKey
ARJOQCYCJMAIFR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Acrylic anhydride can be used to prepare specialty acrylate, acrylamide monomers or acrylic resin. It forms cyclic anhydrides on polymerization and can not be used as a crosslinker.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
161.6 °F
Flammpunkt (°C)
72 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?