Merck
96738
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-5,5′-Dichlor-2,2′-bis-(diphenylphosphino)-6,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl
≥95.0% (H-NMR)
Synonym(e):
(+)-(5,5′-Dichlor-6,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl)-2,2′-diyl-bis-(diphenylphosphin), (+)-2,2′-Bis-(diphenylphosphino)-5,5′-dichlor-6,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl, (R)-(+)-Cl-MeO-BIPHEP
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C38H30Cl2O2P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
651.50
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (H-NMR)
Form
crystals
Optische Aktivität
[α]/D +59±4°, c = 1% in chloroform
Funktionelle Gruppe
chloro
phosphine
SMILES String
P(c3c(c(c(cc3)Cl)OC)c4c(ccc(c4OC)Cl)P(c6ccccc6)c5ccccc5)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C38H30Cl2O2P2/c1-41-37-31(39)23-25-33(43(27-15-7-3-8-16-27)28-17-9-4-10-18-28)35(37)36-34(26-24-32(40)38(36)42-2)44(29-19-11-5-12-20-29)30-21-13-6-14-22-30/h3-26H,1-2H3
InChIKey
GCBRCSSVOVNEIX-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Transition metal complexes are used as catalysts for asymmetric hydrogenation; Eur Pat Appl 749973, 1995 (20.06.1995); Eur Pat Appl 1160237 (18.05.2001).
Rechtliche Hinweise
hergestellt von Bayer
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
C. Laue et al.
Patent null