Wichtige Dokumente
934747
Schwefel
electrode sheet, aluminum substrate, size 5 in. × 10 in.
Synonym(e):
Sulfur, Sulfur cathode, cathode for lithium-sulfur batteries
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
aluminum substrate
Qualitätsniveau
Qualität
battery grade
Dampfdichte
8.9 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 183.8 °C)
10 mmHg ( 246 °C)
Beschreibung
2.1 V vs Li/Li+
Description/Nominal Voltage: 2.1 V vs Li/Li+
Assay
≥98%
Form
sheet
Selbstzündungstemp.
450 °F
Zusammensetzung
Active material loading, 3.75 mg/cm2 ±5% by
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Widerstandsfähigkeit
2E23 μΩ-cm, 20°C
Größe
5 in. × 10 in.
Dicke
16 μm , aluminum current collector
40 μm , excluding current collector
55 μm
Kapazität
3.0 mAh/cm2 ±5 % (Areal)
(800 mAh/g)
bp
444.7 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
112.8 °C (rhombic) (lit.)
117-120 °C (lit.)
119.0 °C (monoclinic) (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
[S]
InChI
1S/S
InChIKey
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)