Wichtige Dokumente
931977
N4,N4-Di(biphenyl-4-yl)-N4′-(naphthalen-1-yl)-N4′-phenyl-biphenyl-4,4′-diamine
≥99% (HPLC)
Synonym(e):
N,N-Bis(biphenyl-4-yl)-N′-(naphthalene-1-yl)-N′-phenylbenzidine, N-Phenyl-N-[4-[4-(4-phenyl-N-(4-phenylphenyl)anilino)phenyl]phenyl]naphthalen-1-amine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
sublimed grade
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (HPLC)
Löslichkeit
chloroform: soluble
dichloromethane: soluble
toluene: soluble
Energie der Orbitale
HOMO 5.5 eV
LUMO 2.3 eV
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)