Wichtige Dokumente
929808
Poly(ethylenglykol)diacrylamid
average MN 2,000, acrylamide, MEHQ as stabilizer
Synonym(e):
PEG diacrylamide, PEG hydrogel, PEGDAAm, Polyethylene glycol
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Poly(ethylenglykol)diacrylamid, Mn 2000, contains MEHQ as stabilizer
Form
low-melting solid
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
Mn 2000
average Mn 2000
Enthält
MEHQ as stabilizer
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
deionized water: 20 wt. % at 23 °C
Ω-Ende
acrylamide
α-Ende
acrylamide
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)