Wichtige Dokumente
92768
(Trimethylsilyl)-methylamin
≥98.0% (GC)
Synonym(e):
Aminomethyltrimethylsilan
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.416
bp
92-94 °C (lit.)
Dichte
0.771 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
C[Si](C)(C)CN
InChI
1S/C4H13NSi/c1-6(2,3)4-5/h4-5H2,1-3H3
InChIKey
YVWPNDBYAAEZBF-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
48.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?