Merck
92751
Sigma-Aldrich
1-(Trimethylsilyl)imidazol
≥98.0%
Synonym(e):
N-Trimethylsilylimidazol, TMSI, TSIM
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12N2Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.26
Beilstein:
606148
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
synthesis grade
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (T)
≥98.0%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.475 (lit.)
bp
93-94 °C/14 mmHg (lit.)
Dichte
0.957 g/mL at 20 °C
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[Si](C)(C)n1ccnc1
InChI
1S/C6H12N2Si/c1-9(2,3)8-5-4-7-6-8/h4-6H,1-3H3
InChIKey
YKFRUJSEPGHZFJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
1-(Trimethylsilyl)imidazol eignet sich als eine wirkungsvolle Alternative zu N,O-bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid (BSTFA) und N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid (MSTFA) für die effiziente Silylierung von Ti-MCM-41, einem titansubstituierten mesoporösen Molekularsieb. Dieser Prozess verstärkt die Hydrophobie und katalytische Aktivität des Ti-MCM-41-Katalysators für die Cyclohexen-Epoxidierung mit wässrigem Wasserstoffperoxid.
Sonstige Hinweise
Starkes Silylierungsmittel, besonders für Alkohole; Synthese von Acylimidazoliden
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
42.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
6 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Silylation of Ti?MCM?41 by trimethylsilyl?imidazole and its effect on the olefin epoxidation with aqueous H 2 O 2.
Bu J & Rhee HK
Catalysis Letters, 66(4), 245-249 (2000)
Lukas Schmidt et al.
Archives of toxicology, 91(2), 677-687 (2015-12-19)
We studied the human in vivo metabolism and the elimination kinetics of α-pinene (αPN), a natural monoterpene which commonly occurs in the environment. Four volunteers were exposed to a single oral dose of 10 mg αPN. Each subject provided one pre-exposure
J.D. Nicholson
Analyst, 103, 193-193 (1978)
G.S. Bates et al.
Tetrahedron Letters, 4423-4423 (1976)
K. Blau et al.
Handbook of Derivatives for Chromatography (1993)