Wichtige Dokumente
926205
Ru(OAc)2[(S)-dtbm-SEGPHOS®]
Takasago
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C78H106O12P2Ru
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1398.69
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
powder
Anwendung
Ru(OAc)2[(S)-dtbm-SEGPHOS®] is a ruthenium catalyst for asymmetric hydrogenation of olefins.
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
SEGPHOS is a registered trademark of Takasago Intl. Corp.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)