Merck
926124
Sigma-Aldrich
(S,S)-Ts-DENEB
Synonym(e):
stereoisomer of Chloro[4-methyl-N-[(1S,2S)-2-[(R)-[2-[[(1,2,3,4,5,6-η)-4-methylphenyl]methoxy]ethyl]amino-κN]-1,2-diphenylethyl]benzenesulfonamidato-κN]ruthenium
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C31H33ClN2O3RuS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
650.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
NACRES:
NA.22
Form
powder
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: ligand
Funktionelle Gruppe
phosphine
Verwandte Kategorien
Anwendung
(S,S)-Ts-DENEB is an oxo-tethered ruthenium complex for use as an efficient asymmetric hydrogenation catalyst.
Rechtliche Hinweise
Product of Takasago.
For research and development purposes only. PCT/JP2011/064490
DENEB is a trademark of Takasago Intl. Corp.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)