Merck
924393
Sigma-Aldrich
Lauric acid diethanolamide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H33NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
287.44
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.22
Funktionelle Gruppe
amide
hydroxyl
Qualitätsniveau
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N(CCO)(CCO)C(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H33NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-16(20)17(12-14-18)13-15-19/h18-19H,2-15H2,1H3
InChIKey
AOMUHOFOVNGZAN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)