Merck
855773C
Avanti
2-18:1 Lyso PC
Avanti Research - A Croda Brand, chloroform solution
Synonym(e):
1-Hydroxy-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H52NO7P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
521.67
UNSPSC-Code:
51191904
NACRES:
NA.25
Assay
>99% (TLC)
Form
chloroform solution
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (855773C-10MG)
pkg of 1 × 1 mL (855773C-1MG)
pkg of 1 × 1 mL (855773C-5MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Konzentration
1 mg/mL in chloroform (855773C-1MG)
10 mg/mL in chloroform (855773C-10MG)
5 mg/mL in chloroform (855773C-5MG)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO)=O
InChI
1S/C26H52NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-26(29)34-25(23-28)24-33-35(30,31)32-22-21-27(2,3)4/h12-13,25,28H,5-11,14-24H2,1-4H3/b13-12-/t25-/m1/s1
InChIKey
SULIDBRAXVDKBU-PTGWMXDISA-N
Anwendung
2-18:1 Lyso PC has been used in the preparation of multilamellar lipid vesicles (MLVs).
Verpackung
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (855773C-1MG, 855773C-5MG, and 855773C-10MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Pingan Chang et al.
Biomolecules, 9(12) (2019-12-15)
: Neuropathy target esterase (NTE) is an endoplasmic reticulum (ER)-localized phospholipase that deacylates phosphatidylcholine (PC) and lysophosphatidylcholine (LPC). Loss-of-function mutations in the human NTE gene have been associated with a spectrum of neurodegenerative disorders such as hereditary spastic paraplegia, ataxia
Rapid affinity chromatographic isolation method for LDL in human plasma by immobilized chondroitin-6-sulfate and anti-apoB-100 antibody monolithic disks in tandem
Liangsupree T, et al.
Scientific Reports, 9(1), 1-10 (2019)