Wichtige Dokumente
855774P
Avanti
2-18:0 Lyso PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 855774P, powder
Synonym(e):
2-stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (855774P-1mg)
pkg of 1 × 10 mg (855774P-10mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 855774P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO)=O
InChI
1S/C26H54NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-26(29)34-25(23-28)24-33-35(30,31)32-22-21-27(2,3)4/h25,28H,5-24H2,1-4H3/t25-/m1/s1
InChIKey
IQGPMZRCLCCXAG-RUZDIDTESA-N
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
855774P-10MG | 4061835231669 |
855774P-1MG | 4061835231676 |