Wichtige Dokumente
T24201
Thiram
97%
Synonym(e):
Bis-(dimethylthiocarbamoyl)-disulfid, Bis-(dimethylthiocarbamyl)-disulfid, Thiram
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Selbstzündungstemp.
316 °F
mp (Schmelzpunkt)
156-158 °C (lit.)
SMILES String
CN(C)C(=S)SSC(=S)N(C)C
InChI
1S/C6H12N2S4/c1-7(2)5(9)11-12-6(10)8(3)4/h1-4H3
InChIKey
KUAZQDVKQLNFPE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Liver
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?