Wichtige Dokumente
329711
Zinkdimethyldithiocarbamat
97%
Synonym(e):
Dimethyldithiocarbaminsäure Zinksalz, Ziram
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Eignung der Reaktion
core: zinc
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
248-257 °C (lit.)
SMILES String
CN(C)C(=S)S[Zn]SC(=S)N(C)C
InChI
1S/2C3H7NS2.Zn/c2*1-4(2)3(5)6;/h2*1-2H3,(H,5,6);/q;;+2/p-2
InChIKey
DUBNHZYBDBBJHD-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Liver,Blood, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?