Wichtige Dokumente
920835
(S,R,S)-VL285 Phenol-piperazine-pyridine-alkyne-NH2 hydrochloride
Synonym(e):
(2S,4R)-N-{[2-(3-{4-[5-(3-Aminoprop-1-yn-1-yl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl}propoxy)-4-(4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)phenyl]methyl}-4-hydroxy-1-[(2S)-3-methyl-2-(1-oxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)butanoyl]pyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride, Crosslinker−E3 Ligase ligand conjugate, VHL protein degrader building block for PROTAC® research
About This Item
Empfohlene Produkte
ligand
VL285 phenol
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Anwendung
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)