Wichtige Dokumente
925446
5-Vinylthianthrenium tetrafluoroborate
≥95%
Synonym(e):
Vinyl-TT
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
mp (Schmelzpunkt)
110-112 °C
Funktionelle Gruppe
thioether
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[F-][B+3]([F-])([F-])[F-].S1C=2C=CC=CC2[S+](C=C)C=3C=CC=CC13
InChI
1S/C14H11S2.BF4/c1-2-16-13-9-5-3-7-11(13)15-12-8-4-6-10-14(12)16;2-1(3,4)5/h2-10H,1H2;/q+1;-1
InChIKey
FXHBWPNFHMRFKM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)