919535
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
amine functionalized, fluorescence λem 450 nm, 1 mg/mL in water
Synonym(e):
Fluorescent nanocrystals, QDs
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
1 mg/mL in water
Fluoreszenz
FWHM 20-22 nm
λem 450 nm
, quantum yield ≥50%
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Vorsicht
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)