Merck
919268
Sigma-Aldrich
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
amine functionalized, fluorescence λem 470 nm, 1 mg/mL in water
Synonym(e):
Fluorescent nanocrystals, QDs
About This Item
Lineare Formel:
CdSe/ZnS
UNSPSC-Code:
26111700
NACRES:
NA.23
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
1 mg/mL in water
Fluoreszenz
FWHM 20-24 nm
λem 470 nm
, quantum yield ≥50%
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Reactive group: Amine
Anwendung
CdSe/ZnS quantum dots (QDs) with carboxylic acid in water.The unique size and composition tunable electronic property of these very small, semiconducting quantum dots make them very appealing for a variety of applications and new technologies. Applications include biomedical imaging and sensing, diagnostics, displays and photovoltaics.
Vorsicht
Do not freeze.
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Bioconjugation of quantum dots: Review & impact on future application.
Foubert A, et al.
Trends in Analytical Chemistry, 83, 31-48 (2016)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
919268-1MG4065265391887