Wichtige Dokumente
914053
Blei(II)-chlorid
AnhydroBeads™, 99.999%, (perovskite grade)
Synonym(e):
Cotunnite
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
1 mmHg ( 547 °C)
Qualitätsniveau
Produktlinie
AnhydroBeads™
Assay
99.999%
Form
powder
Partikelgröße
-10 mesh
bp
950 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
501 °C (lit.)
Dichte
5.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Cl[PbH2]Cl
InChI
1S/2ClH.Pb/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
HWSZZLVAJGOAAY-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)