Wichtige Dokumente
913200
(R)-BIDIME
≥97%
Synonym(e):
(R)-3-(tert-butyl)-4-(2,6-dimethoxyphenyl)-2,3-dihydrobenzo[d][1,3]oxaphosphole
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97%
Form
powder
Optische Reinheit
ee: ≥99% (HPLC)
Eignung der Reaktion
reagent type: ligand
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
P1(COc2c1c(ccc2)c3c(cccc3OC)OC)C(C)(C)C
InChIKey
BWPDUHMFZCEKIP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)