Wichtige Dokumente
912042
joYPhos™
Umicore
Synonym(e):
(CyYPhos)(Ph)PCy2, Tricyclohexyl((dicyclohexyl-phosphanyl)(phenyl)methylene)-phosphane
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: ligand
mp (Schmelzpunkt)
205-214 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
[P](=C(P(C6CCCCC6)C5CCCCC5)c4ccccc4)(C3CCCCC3)(C2CCCCC2)C1CCCCC1
InChIKey
IKSRBFVPKGZZND-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Learn more about ylide-functionalized phosphines (YPhos)
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
This product, its manufacturing or use, is the subject of one or more issued or pending U.S. Patents (and foreign equivalents) owned or controlled by Umicore PMC. The purchase of this product from Umicore PMC through Sigma-Aldrich, its affiliates or their authorized distributors conveys to the buyer a limited, one-time, non-exclusive, non-transferable, non-assignable license. Buyer′s use of this product may infringe patents owned or controlled by third parties. It is the sole responsibility of buyer to ensure that its use of the product does not infringe the patent rights of third parties or exceed the scope of the license granted herein.
For any further information on product please refer to your local Umicore PMC contact at www.pmc.umicore.com
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)