Wichtige Dokumente
908541
Ni(IPr*OMe)(phenyl acrylate)2
Synonym(e):
Montgomery Ni catalyst
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
SMILES String
[Ni].N8(CN(C=C8)c9c(cc(cc9C(c%13ccccc%13)c%12ccccc%12)OC)C(c%11ccccc%11)c%10ccccc%10)c3c(cc(cc3C(c7ccccc7)c6ccccc6)OC)C(c5ccccc5)c4ccccc4.O(c2ccccc2)C(=O)C=C.O(c1ccccc1)C(=O)C=C
InChI
1S/C69H58N2O2.2C9H8O2.Ni/c1-72-58-45-60(64(50-27-11-3-12-28-50)51-29-13-4-14-30-51)68(61(46-58)65(52-31-15-5-16-32-52)53-33-17-6-18-34-53)70-43-44-71(49-70)69-62(66(54-35-19-7-20-36-54)55-37-21-8-22-38-55)47-59(73-2)48-63(69)67(56-39-23-9-24-40-56)57-41-2
InChIKey
CYALLPYVCSBFMX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)