Merck
90660
Sigma-Aldrich
Tribenzylamin
≥99.0% (NT)
Synonym(e):
TBA
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5CH2)3N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
287.40
Beilstein:
2214682
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥99.0% (NT)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
91-94 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
phenyl
SMILES String
C(N(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H21N/c1-4-10-19(11-5-1)16-22(17-20-12-6-2-7-13-20)18-21-14-8-3-9-15-21/h1-15H,16-18H2
InChIKey
MXHTZQSKTCCMFG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Tribenzylamin (TBA) ist ein tertiäres Amin, das wie folgt verwendet werden kann:
  • Als Stickstoffgruppenquelle für die Reaktionen, die eine C−N-Bindungsbildung beinhalten.
  • Für die Synthese von Imin, d.h. N−Benzyliden-benzylamin durch aerobe oxidative Kondensation.
  • Als Extraktionsmittel zur Separation und Bestimmung von Cr(VI) und Cr(III) aus Abwasser.
TBA kann außerdem in Gegenwart von Cer(IV)-ammoniumnitrat (CAN) zu Dibenzylamin debenzyliert werden.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
399.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
204 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Copper-Catalyzed Oxidative Amination of Benzoxazoles via C- H and C- N Bond Activation: A New Strategy for Using Tertiary Amines as Nitrogen Group Sources.
Guo S, et al.
Organic Letters, 13(3), 522-525 (2010)
Chemoselective oxidative debenzylation of tertiary N-benzyl amines.
Bull SD, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 165(5), 337-338 (2000)
Highly active and selective gold catalysts for the aerobic oxidative condensation of benzylamines to imines and one-pot, two-step synthesis of secondary benzylamines.
Grirrane A, et al.
J. Catal., 264(2), 138-144 (2009)
Céline Burnier et al.
Talanta, 192, 135-141 (2018-10-24)
Nowadays, Gas Chromatography Mass Spectrometry (GC-MS) is mainly used in forensic sciences but suffers from limitations when the analysed compounds are thermally instable as it is the case for THC-A (Tetrahydrocannabinolic Acid) which is converted into Δ9-THC (Δ9-Tetrahydrocannabinol) that subsequently
Yan Qu et al.
Zeitschrift fur Naturforschung. C, Journal of biosciences, 58(9-10), 640-642 (2003-10-28)
Two compounds, (p-methoxyphenyl) diphenylmethanol (1) and tribenzylamine (2), were isolated from Humulus lupulus. Their structures were established on the basis of spectral evidence (MS, IR, NMR, HMBC, HMQC, 1H-1H COSY experiments). Compounds 1 and 2 were found as natural products