Merck
86833
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammoniumphosphat monobasisch
puriss., 99% (T)
Synonym(e):
Tetrabutylammoniumdihydrogenphosphat
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CH2CH2CH2)4N[OP(OH)2O]
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
339.45
Beilstein:
5196532
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
puriss.
Qualitätsniveau
Assay
99% (T)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
151-154 °C (lit.)
SMILES String
OP(O)([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H3O4P/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChIKey
ARRNBPCNZJXHRJ-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Tetrabutylammoniumphosphat monobasisch ist ein synthetisches Reagenz. Es kann als pH-Puffer in verschiedenen chemischen und biologischen Anwendungen verwendet werden.
Anwendung
Tetrabutylammoniumphosphat monobasisch ist als Reagens für folgende Untersuchungen geeignet:
  • Auflösung der Umkehrphasen-Ionenpaar-HPLC (RPIP-HPLC) von Disacchariden
  • Analyse der Disaccharide von 35S-Heparansulfat (HS)
  • Faltungspuffer für die Auflösung von entsalzten Oligonukleotiden
Kann als Reagens für die Analyse von Tetrasacchariden und 35S-Disacchariden mit HPLC verwendet werden. Es kann auch zur Herstellung von mit monobasischem Tetrabutylammoniumphosphat (TBAP) geprägten Polymeren eingesetzt werden.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Vaibhav Tiwari et al.
Journal of virology, 80(18), 8970-8980 (2006-08-31)
Herpes simplex virus type 1 (HSV-1) infection of the corneal stroma remains a major cause of blindness. Primary cultures of corneal fibroblasts (CF) were tested and found susceptible to HSV-1 entry, which was confirmed by deconvolution imaging of infected cells.
Robert D Gray et al.
Nucleic acids research, 36(12), 4191-4203 (2008-06-24)
Cation-induced folding into quadruplex structures for three model human telomeric oligonucleotides, d[AGGG(TTAGGG)(3)], d[TTGGG(TTAGGG)(3)A] and d[TTGGG(TTAGGG)(3)], was characterized by equilibrium titrations with KCl and NaCl and by multiwavelength stopped flow kinetics. Cation binding was cooperative with Hill coefficients of 1.5-2.2 in
Polymerisable squaramide receptors for anion binding and sensing.
Manesiotis P, et al.
Journal of Material Chemistry C, 2(42), 8990-8995 (2014)
J Liu et al.
The Journal of biological chemistry, 274(53), 38155-38162 (1999-12-23)
3-O-Sulfation of glucosamine by heparan sulfate D-glucosaminyl 3-O-sulfotransferase (3-OST-1) is the key modification in anticoagulant heparan sulfate synthesis. However, the heparan sulfates modified by 3-OST-2 and 3-OST-3A, isoforms of 3-OST-1, do not have anticoagulant activity, although these isoforms transfer sulfate
Guoqing Xia et al.
The Journal of biological chemistry, 277(40), 37912-37919 (2002-07-26)
Heparan sulfate 3-O-sulfotransferase transfers sulfate to the 3-OH position of a glucosamine residue of heparan sulfate (HS) to form 3-O-sulfated HS. The 3-O-sulfated glucosamine residue contributes to two important biological functions of HS: binding to antithrombin and thereby carrying anticoagulant