Merck
900995
Sigma-Aldrich
1-Methyl-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
≥97%
Synonym(e):
1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H16BF3N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
276.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥97%
Form
powder or crystals
mp (Schmelzpunkt)
99-100 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
FC(F)(F)C1=NN(C)C=C1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C11H16BF3N2O2/c1-9(2)10(3,4)19-12(18-9)7-6-17(5)16-8(7)11(13,14)15/h6H,1-5H3
InChIKey
MUZZCKPFJNQCIH-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Useful boronic acid pinacol ester for synthesis of various bioactive small molecules. This product was previously listed as BML00234.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)