900382
Adenosine-15N5 5′-monophosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
Synonym(e):
AMP-15N5 Natriumsalz -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (CP)
Form
liquid
Konzentration
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
Methode(n)
bio NMR: suitable
Massenverschiebung
M+5
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[15NH2]C1=[15N]C=[15N]C2=C1[15N]=C[15N]2[C@@]3([H])[C@@](O)([H])[C@](O)([H])[C@](COP(O[Na])(O[Na])=O)([H])O3
Verwandte Kategorien
Verpackung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable