Merck
858463
Sigma-Aldrich
Zyklisches 8-Bromadenosin-3′,5′-Monophosphat Natriumsalz Monohydrat
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H10BrN5NaO6P · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
448.10
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106305
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
234-235 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na+].[H]O[H].Nc1ncnc2n([C@@H]3O[C@@H]4COP([O-])(=O)O[C@H]4[C@H]3O)c(Br)nc12
InChI
1S/C10H11BrN5O6P.Na.H2O/c11-10-15-4-7(12)13-2-14-8(4)16(10)9-5(17)6-3(21-9)1-20-23(18,19)22-6;;/h2-3,5-6,9,17H,1H2,(H,18,19)(H2,12,13,14);;1H2/q;+1;/p-1/t3-,5-,6-,9-;;/m1../s1
InChIKey
XWDDEXWQQLBWNV-LGVAUZIVSA-M
Anwendung
Promotes cell division.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
858463-25MG4061833282175
858463-5MG