Merck
Kupplungsreagenzien & Nukleoside
Wir bieten eine Sammlung nützlicher Bausteine, Kupplungsreagenzien und Nukleoside für Anwendungen in der Oligosynthese und darüber hinaus. Nukleoside und modifizierte Nukleoside sind die grundlegenden strukturellen Einheiten, aus denen Nukleinsäuren (DNA und RNA) bestehen, die in allen Lebewesen für die Codierung, Übertragung und Expression genetischer Informationen verantwortlich sind. Bei der Oligonukleotidsynthese außerhalb biologischer Systeme handelt es sich um die chemische Synthese von Nukleinsäuren mit vorgegebener Sequenz, die auch andere als die natürlich vorkommenden Nukleoside enthalten können. Die typische Oligonukleotidsynthese unter Verwendung von Nukleosidphosphoramiditen erfolgt in einem vierstufigen Prozess: Detrylierung, Kupplung, Capping und Oxidation. Kupplungsreagenzien spielen bei diesen Schritten eine wichtige Rolle, da effiziente Kupplungsaktivatoren dafür sorgen, dass die Reaktionen schnell und nahezu quantitativ ablaufen.
Die Möglichkeit, nicht natürliche Nukleoside in Nukleinsäuren einzubauen, hat zu zahlreichen Forschungszwecken geführt, wie z. B:
  • Sequenznachweis
  • Hydrolysebeständigkeit
  • Sequenzierung
  • Enzymhemmung
Die Nukleosidchemie hat nicht natürliche Analoga hervorgebracht, die in der Medizin für chemotherapeutische und antivirale Anwendungen von Nutzen sind, wie z. B. Hemmung der reversen Transkriptase. Unsere Auswahl an nicht natürlichen Basen, Nukleosidderivaten und Zwischenprodukten bietet Ihnen einen nützlichen Ausgangspunkt für Ihre Oligo- oder Nukleosidanalogsynthese.