Wichtige Dokumente
857327
L-Cystin-dimethylester -dihydrochlorid
≥95%
Synonym(e):
L-Cys(OMe)OMe·HCl
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]22/D −36.0°, c = 4% in methanol
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
182-183 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cl[H].Cl[H].COC(=O)[C@@H](N)CSSC[C@H](N)C(=O)OC
InChI
1S/C8H16N2O4S2.2ClH/c1-13-7(11)5(9)3-15-16-4-6(10)8(12)14-2;;/h5-6H,3-4,9-10H2,1-2H3;2*1H/t5-,6-;;/m0../s1
InChIKey
QKWGUPFPCRKKMQ-USPAICOZSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?