Wichtige Dokumente
83160
L-Pyroglutaminsäure
≥99.0% (T), for peptide synthesis
Synonym(e):
(S)-(−)-2-Pyrrolidon-5-carbonsäure, (S)-5-Oxo-2-pyrrolidincarbonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
L-Pyroglutaminsäure, ≥99.0% (T)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (T)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D −10.5±1°, c = 5% in H2O
Optische Reinheit
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Glührückstand
≤0.05%
mp (Schmelzpunkt)
155-162 °C
160-163 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
OC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C5H7NO3/c7-4-2-1-3(6-4)5(8)9/h3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)/t3-/m0/s1
InChIKey
ODHCTXKNWHHXJC-VKHMYHEASA-N
Anwendung
- Nichtproteinogene Aminosäuren wie (3S,4R)-3,4-Dimethyl-L-pyroglutaminsäure und (3S,4R)-3,4-Dimethyl-L-glutamin
- Chirale N-heterozyklische Carbene (NHCs) als Katalysatoren für die asymmetrische Dimerisierung von Alkylarylketenen zur Bildung der entsprechenden α-quartären β-Alkylidenyl-β-lactone
Sie wird auch zur Totalsynthese von (−)-Stemoamid und Celogentin C verwendet.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Protokolle
Separation of Pyruvic acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Tartaric acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Citric acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Malic acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; L-Pyroglutamic acid, ≥99.0% (T); Lactic acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Acetic acid, ≥99.99% trace metals basis; Succinic acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard