Merck
809721
Sigma-Aldrich
Sodium tauroursodeoxycholate-2,2,4,4-d4
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonym(e):
Tauroursodeoxycholic-2,2,4,4-d4 acid sodium salt
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26D4H40NaNO6S
Molekulargewicht:
525.71
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (CP)
Form
powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Massenverschiebung
M+4
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[C@H](CCC(NCCS([O-])(=O)=O)=O)[C@H]1CCC2[C@]3([H])[C@@H](O)C[C@]4([H])C([2H])([2H])[C@H](O)C([2H])([2H])C[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]21C.[Na+]
InChI
1S/C26H45NO6S.Na/c1-15(4-7-23(30)27-10-11-34(31,32)33)19-5-6-20-24(19)16(2)12-21-25(20)22(29)14-17-13-18(28)8-9-26(17,21)3;/h15-22,24-25,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32,33);/q;+1/p-1/t15-,16-,17?,18-,19?,20?,21?,22+,24?,25?,26+;/m1./s1/i8D2,13D2;
InChIKey
WRYMNPNETXBBEN-GJDYHZDRSA-M
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)