Wichtige Dokumente
798320
2-Bromo-6-(trimethylsilyl)phenyl triflate
95%
Synonym(e):
Garg 3-Bromobenzyne Precursor
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n/D 1.492
Dichte
1.482 g/L at 25 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
triflate
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=S(OC1=C([Si](C)(C)C)C=CC=C1Br)(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C10H12BrF3O3SSi/c1-19(2,3)8-6-4-5-7(11)9(8)17-18(15,16)10(12,13)14/h4-6H,1-3H3
InChIKey
ZNKAHJCGEPVEBA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Continuous-Flow Synthesis of Trimethylsilylphenyl Perfluorosulfonate Benzyne Precursors
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)