792594
3,6-Dichloro-1,2,4,5-tetrazine
96%
Synonym(e):
Dichloro-s-tetrazine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
solid
Verfügbarkeit
available only in USA
mp (Schmelzpunkt)
146-151 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClC1=NN=C(Cl)N=N1
InChI
1S/C2Cl2N4/c3-1-5-7-2(4)8-6-1
InChIKey
HXXFMIAFWKZHDY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Self-react. C - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable