Merck
791830
Sigma-Aldrich
2-Mercaptopyrazine
97% (HPLC)
Synonym(e):
Pyrazine-2-thiol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H4N2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97% (HPLC)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
207-213 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
SC1=NC=CN=C1
InChI
1S/C4H4N2S/c7-4-3-5-1-2-6-4/h1-3H,(H,6,7)
InChIKey
HKAVADYDPYUPRD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)