Wichtige Dokumente
284297
2-Mercaptoimidazol
98%
Synonym(e):
2-Imidazolthiol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
228-231 °C (lit.)
Löslichkeit
methanol: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
SMILES String
Sc1ncc[nH]1
InChI
1S/C3H4N2S/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H,(H2,4,5,6)
InChIKey
OXFSTTJBVAAALW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?