Merck
79179
Sigma-Aldrich
Nitromethylphenylsulfon
≥99.0% (T)
Synonym(e):
(Nitromethylsulfonyl)-benzol, Benzolsulfonylnitromethan, Phenylsulfonyl-nitromethan
About This Item
Lineare Formel:
C6H5SO2CH2NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.20
Beilstein:
1876502
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥99.0% (T)
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
78-80 °C
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
[O-][N+](=O)CS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO4S/c9-8(10)6-13(11,12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChIKey
ADKLJTCVZHUANG-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Versatile acidic analogue of nitromethane; Used for preparing phenylsulfonyl nitrile oxide, a reagent for syn-cyanohydroxylations of olefins; Cycloadditions with olefins
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
P.A. Wade et al.
The Journal of Organic Chemistry, 46, 765-765 (1981)
P.A. Wade et al.
The Journal of Organic Chemistry, 49, 4595-4595 (1984)
P.A. Wade et al.
The Journal of Organic Chemistry, 46, 5425-5425 (1981)
E.E. Knaus
The Journal of Organic Chemistry, 49, 123-123 (1984)