Wichtige Dokumente
255858
Bromnitromethan
technical grade, 90%
Synonym(e):
α-Bromonitromethane, Nitrobromomethane
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
90%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.496 (lit.)
bp
146-148 °C/750 mmHg (lit.)
Dichte
2.007 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
bromo
nitro
SMILES String
[O-][N+](=O)CBr
InChI
1S/CH2BrNO2/c2-1-3(4)5/h1H2
InChIKey
DNPRVXJGNANVCZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- in production of various protected α-bromo nitroalkane donors (including Fmoc) for use in Umpolung amide synthesis
- in preparation of (Z)-1-bromo-1-nitroalkenes via sodium iodide-catalyzed Henry reaction
- in diastereo- and enantioselective cyclopropanation of β,γ-unsaturated a-ketoesters via domino Michael-addition/intramolecular-alkylation strategy
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?